(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55484-1G OR55484-250MG OR55484-5G
APOSOR55484-1GEA 2730 DKK
APOSOR55484-1G APOSOR55484-250MG APOSOR55484-5G
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formel: C₇H₁₄BrN·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31629912
CAS-nummer: 2244064-27-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,II