Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 441 DKK
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780734
CAS-nummer: 933585-58-1