4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 3050 DKK
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Technical Grade
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₄Cl₄O
Smeltepunkt: 27…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25460286
CAS-nummer: 14815-86-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III