6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55470-1G OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA 3230 DKK
APOSOR55470-1G APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18633063
CAS-nummer: 1082674-24-5