6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55468-1G OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA 4640 DKK
APOSOR55468-1G APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257155
CAS-nummer: 1256806-36-6