5-Bromo-7-iodobenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55454-250MG OR55454-1G
APOSOR55454-250MGEA 1750 DKK
APOSOR55454-250MG APOSOR55454-1G
5-Bromo-7-iodobenzofuran
5-Bromo-7-iodobenzofuran
Formel: C₈H₄BrIO
Molekylvægt: 322.925 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31619571
CAS-nummer: 2227272-90-2