4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 4910 DKK
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrIN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31543536
CAS-nummer: 2090498-07-8