5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55448-250MG OR55448-1G
APOSOR55448-250MGEA 0 DKK
APOSOR55448-250MG APOSOR55448-1G
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one
Formel: C₈H₅ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842447
CAS-nummer: 28033-47-8