1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 480 DKK
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂Cl₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878188
CAS-nummer: 100191-20-6