8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55435-1G OR55435-250MG
APOSOR55435-1GEA 7580 DKK
APOSOR55435-1G APOSOR55435-250MG
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₀H₁₀INOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31629913
CAS-nummer: 2169310-94-3