1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55428-1G OR55428-250MG
APOSOR55428-1GEA 7580 DKK
APOSOR55428-1G APOSOR55428-250MG
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide
Formel: C₁₁H₁₀N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31629909
CAS-nummer: 2169310-98-7