8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 7580 DKK
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₀H₁₀BrNOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31621090
CAS-nummer: 2169310-95-4