5-Iodobenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55385-250MG OR55385-1G OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA 545 DKK
APOSOR55385-250MG APOSOR55385-1G APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406296
CAS-nummer: 60770-67-4