4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 165 DKK
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formel: C₉H₁₄B₂O₅
Smeltepunkt: 104…108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115638
CAS-nummer: 850568-40-0