4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)ethanone
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 164 DKK
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Molekylvægt: 324.941 g/mol
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391612
CAS-nummer: 919124-08-6