5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 1640 DKK
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrClNO₃
Smeltepunkt: 273 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31002307
CAS-nummer: 943138-45-2