5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55314-250MG OR55314-1G
APOSOR55314-250MGEA 469 DKK
APOSOR55314-250MG APOSOR55314-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17392823
CAS-nummer: 861084-04-0