3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55307-250MG OR55307-1G
APOSOR55307-250MGEA 0 DKK
APOSOR55307-250MG APOSOR55307-1G
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01459584
CAS-nummer: 1199-07-1