Iodocholine iodide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-hydroxyethyl-(iodomethyl)-dimethylazanium iodide
OR55305-1G OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA 3600 DKK
APOSOR55305-1G APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Formel: C₅H₁₃INO·I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20489393
CAS-nummer: 28508-22-7