(1-Bromopropyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromopropylbenzene
OR55292-1G OR55292-250MG
APOSOR55292-1GEA 6440 DKK
APOSOR55292-1G APOSOR55292-250MG
(1-Bromopropyl)benzene
(1-Bromopropyl)benzene
Formel: C₉H₁₁Br
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055549
CAS-nummer: 2114-36-5