N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 1310 DKK
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₀N₂O·ClH
Smeltepunkt: 120…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18380727
CAS-nummer: 54641-27-9