2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 1310 DKK
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13704701
CAS-nummer: 53078-68-5