2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 731 DKK
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
Molekylvægt: 212.043 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834772
CAS-nummer: 1261816-95-8