2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55266-1G OR55266-250MG
APOSOR55266-1GEA 950 DKK
APOSOR55266-1G APOSOR55266-250MG
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04037222
CAS-nummer: 355836-08-7