3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 10810 DKK
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31543878
CAS-nummer: 2091408-21-6