2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(2-Chloro-5-iodophenyl)ethanone
OR55246-1G OR55246-250MG
APOSOR55246-1GEA 1310 DKK
APOSOR55246-1G APOSOR55246-250MG
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆ClIO
Molekylvægt: 280.49 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22493253
CAS-nummer: 100479-73-0