2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 1900 DKK
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27935321
CAS-nummer: 99615-74-4