3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55237-250MG OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA 1270 DKK
APOSOR55237-250MG APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26855790
CAS-nummer: 1289174-44-2