(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 2120 DKK
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formel: C₆H₁₂N₂·2BrH
Smeltepunkt: 220…225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863510
CAS-nummer: 125224-62-6