8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Aminoquinoline-7-carbaldehyde
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 2230 DKK
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molekylvægt: 172.183 g/mol
Smeltepunkt: 85…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110554
CAS-nummer: 158753-17-4