3-Bromo-4-nitrothiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 3600 DKK
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Formel: C₆H₄BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22481215
CAS-nummer: 1823075-44-0