4-(Methoxymethyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR55162-1G
OR55162-5G
APOSOR55162-1GEA
414
DKK
APOSOR55162-1G
APOSOR55162-5G
4-(Methoxymethyl)piperidine
4-(Methoxymethyl)piperidine
Formel:
C₇H₁₅NO Molekylvægt: 129.2 g/mol Kogepunkt: 80 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06248041 CAS-nummer: 399580-55-3 |