Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 262 DKK
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₇NO₅
Kogepunkt: 354 °C
Flammepunkt: 173 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14706049
CAS-nummer: 138229-59-1