1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR55146-1G
OR55146-250MG
APOSOR55146-1GEA
4310
DKK
APOSOR55146-1G
APOSOR55146-250MG
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Formel:
C₁₂H₇BrO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD30746962 CAS-nummer: 873974-43-7 |