Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 589 DKK
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Formel: C₁₂H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092287
CAS-nummer: 19261-06-4