4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55138-1G OR55138-250MG OR55138-5G
APOSOR55138-1GEA 2130 DKK
APOSOR55138-1G APOSOR55138-250MG APOSOR55138-5G
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
Formel: C₇H₉BrN₂
Molekylvægt: 201.064 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD2110075
CAS-nummer: 1002309-50-3