(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55124-1G OR55124-5G
APOSOR55124-1GEA 205 DKK
APOSOR55124-1G APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00237437
CAS-nummer: 113231-05-3