5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55114-1G OR55114-250MG
APOSOR55114-1GEA 0 DKK
APOSOR55114-1G APOSOR55114-250MG
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832201
CAS-nummer: 944898-52-6