Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA 2870 DKK
APOSOR55111-1G APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₂INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042539
CAS-nummer: 120491-90-9