Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 2710 DKK
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 208 °C (760 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658510
CAS-nummer: 10603-53-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III