5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-6-methoxynicotinic acid
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 164 DKK
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226508
CAS-nummer: 1186194-46-6