3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55102-100MG OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA 458 DKK
APOSOR55102-100MG APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈BrNO₃
Smeltepunkt: 216…218 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07376078
CAS-nummer: 91182-58-0