2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dichloro-5-(methylthio)pyrimidine
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 898 DKK
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
Smeltepunkt: 105…106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22199809
CAS-nummer: 7401-98-1