4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55020-1G OR55020-250MG
APOSOR55020-1GEA 1080 DKK
APOSOR55020-1G APOSOR55020-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₃
Smeltepunkt: 40…42 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD0002903
CAS-nummer: 2380-78-1