Potassium oxirane-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54835-1G OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA 3000 DKK
APOSOR54835-1G APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Formel: C₃H₃O₃·K
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16293376
CAS-nummer: 51877-54-4