4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 872 DKK
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32203986
CAS-nummer: 2407349-23-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III