5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR54716-1G OR54716-250MG
APOSOR54716-1GEA 2520 DKK
APOSOR54716-1G APOSOR54716-250MG
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06739219
CAS-nummer: 885275-77-4