6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 872 DKK
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₄BrClO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32177105
CAS-nummer: 1243538-50-2