5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 1090 DKK
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₈BrClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31544763
CAS-nummer: 1643914-32-2