5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54699-1G OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA 1950 DKK
APOSOR54699-1G APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00807894
CAS-nummer: 19652-33-6